3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400404-1G
OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA
509
EUR
APOSOR400404-1G
APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆BrIO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09836677 CAS Number: 249647-26-5 |