Stampa…
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR400400-1G OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA 137 EUR
APOSOR400400-1G APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20690800
CAS Number: 159847-83-3