Stampa…
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Peso molecolare: 247,046 g/mol
Punto di fusione: 119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18088521
CAS Number: 10172-35-7