Stampa…
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400388-250MG OR400388-1G
APOSOR400388-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR400388-250MG APOSOR400388-1G
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987754
CAS Number: 75293-95-7
UN: 3259
ADR: 8,III