Stampa…
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400385-250MG OR400385-1G
APOSOR400385-250MGEA 288 EUR
APOSOR400385-250MG APOSOR400385-1G
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Peso molecolare: 221,482 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28154807
CAS Number: 1823624-85-6