Stampa…
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-8-iodo-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
OR400378-1G OR400378-250MG OR400378-5G
APOSOR400378-1GEA 234 EUR
APOSOR400378-1G APOSOR400378-250MG APOSOR400378-5G
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Formula: C₈H₃ClINO₃
Peso molecolare: 323,472 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28154805
CAS Number: 33115-24-1