3-Vinylfuran
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR400372-1G
OR400372-250MG
APOSOR400372-1GEA
638
EUR
APOSOR400372-1G
APOSOR400372-250MG
3-Vinylfuran
3-Vinylfuran
Formula:
C₆H₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12756842 CAS Number: 67364-02-7 UN: 1993 ADR: 3,III |