Stampa…
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400360-1G OR400360-5G
APOSOR400360-1GEA 116 EUR
APOSOR400360-1G APOSOR400360-5G
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20485816
CAS Number: 99767-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III