Stampa…
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 187 EUR
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041293
CAS Number: 159847-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III