Stampa…
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400337-1G OR400337-250MG OR400337-5G
APOSOR400337-1GEA 232 EUR
APOSOR400337-1G APOSOR400337-250MG APOSOR400337-5G
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₉NO₅S
Peso molecolare: 313.369 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28122848
CAS Number: 1105712-07-9