4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400331-1G
OR400331-25G
OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA
19
EUR
APOSOR400331-1G
APOSOR400331-25G
APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Formula:
C₆H₃BrClNO₃ Peso molecolare: 252,45 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09835006 CAS Number: 58349-01-2 |