Stampa…
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400330-1G OR400330-250MG OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA 350 EUR
APOSOR400330-1G APOSOR400330-250MG APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formula: C₆H₃BrClIO
Peso molecolare: 333,349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26895843
CAS Number: 858855-18-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III