Stampa…
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40033-25G OR40033-5G OR40033-100G
APOSOR40033-25GEA 30.6 EUR
APOSOR40033-25G APOSOR40033-5G APOSOR40033-100G
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Formula: C₁₄H₂₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907053
CAS Number: 57835-35-5