Stampa…
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-5-chlorophenyl methyl ether
OR400328-1G OR400328-250MG OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA 16.1 EUR
APOSOR400328-1G APOSOR400328-250MG APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrClO
Peso molecolare: 235,506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234654
CAS Number: 885270-32-6
UN: 3261
ADR: 8,III