Stampa…
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Bromo-5-chlorophenyl)methanol
OR400319-1G OR400319-25G OR400319-5G
APOSOR400319-1GEA 101 EUR
APOSOR400319-1G APOSOR400319-25G APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrClO
Peso molecolare: 221,479 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061830
CAS Number: 917562-09-5