Stampa…
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 174 EUR
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 130 °C (0,2 mm Hg)
Punto di fusione: 37…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234652
CAS Number: 82477-68-7