Stampa…
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 62.5 EUR
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Punto di fusione: 29…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189467
CAS Number: 154257-85-9