2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400315-1G
OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA
560
EUR
APOSOR400315-1G
APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrClIO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780677 CAS Number: 501009-09-2 |