Stampa…
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-2-iodobenzyl bromide, α-Bromo-3-iodo-p-toluic acid
OR400311-250MG OR400311-5G OR400311-1G
APOSOR400311-250MGEA 112 EUR
APOSOR400311-250MG APOSOR400311-5G APOSOR400311-1G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22491786
CAS Number: 496944-09-3