Stampa…
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 77 EUR
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClO₂S
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082876
CAS Number: 59614-95-8