Stampa…
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400309-1G OR400309-5G OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA 118 EUR
APOSOR400309-1G APOSOR400309-5G APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₄
Peso molecolare: 274,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505948
CAS Number: 133446-99-8
UN: 3261
ADR: 8,III