Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Carboxy-3-chlorobenzyl bromide, α-Bromo-2-chloro-p-toluic acid
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 270 EUR
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249,489 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378710
CAS Number: 290820-38-1
UN: 3261
ADR: 8,III