Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400299-1G
OR400299-5G
OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA
78.3
EUR
APOSOR400299-1G
APOSOR400299-5G
APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formula:
C₉H₈Br₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06804569 CAS Number: 337536-14-8 |