Stampa…
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 916 EUR
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040523
CAS Number: 1360945-34-1