Stampa…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400242-250MG OR400242-1G OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-1G APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂Si
Peso molecolare: 218,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28040529
CAS Number: 16116-82-8