Stampa…
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400238-1G OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA 611 EUR
APOSOR400238-1G APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
Peso molecolare: 232,462 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040522
CAS Number: 1820707-32-1