Stampa…
3-Ethynylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400233-1G OR400233-5G
APOSOR400233-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400233-1G APOSOR400233-5G
3-Ethynylbenzoic acid 98%
3-Ethynylbenzoic acid
Formula: C₉H₆O₂
Punto di fusione: 164…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658448
CAS Number: 10601-99-7