Stampa…
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-1,2-diaminobenzene, 5-Bromo-3-chlorophenylene-1,2-diamine
OR40023-1G OR40023-5G OR40023-25G
APOSOR40023-1GEA 30.6 EUR
APOSOR40023-1G APOSOR40023-5G APOSOR40023-25G
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Peso molecolare: 221,482 g/mol
Punto di fusione: 58…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12028675
CAS Number: 16429-44-0