Stampa…
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400228-1G OR400228-250MG
APOSOR400228-1GEA 17.6 EUR
APOSOR400228-1G APOSOR400228-250MG
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Peso molecolare: 221,482 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040528
CAS Number: 1823876-88-5