3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR400222-250MG
OR400222-1G
APOSOR400222-250MGEA
143
EUR
APOSOR400222-250MG
APOSOR400222-1G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Formula:
C₈H₈BrNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08236862 CAS Number: 23145-65-5 |