Stampa…
4-Iodo-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400220-1G OR400220-5G OR400220-25G
APOSOR400220-1GEA 51 EUR
APOSOR400220-1G APOSOR400220-5G APOSOR400220-25G
4-Iodo-2-nitrophenol
4-Iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Peso molecolare: 265,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466297
CAS Number: 21784-73-6