Stampa…
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-(methylsulphonyl)benzene, 3-(Bromomethyl)phenyl methyl sulphone
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 242 EUR
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO₂S
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12025160
CAS Number: 82657-76-9
UN: 1759
ADR: 8,III