Stampa…
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 655 EUR
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈BrN
Peso molecolare: 210,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18204796
CAS Number: 871116-91-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III