Stampa…
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-1G OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-1GEA 33.5 EUR
APOSOR400214-1G APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₄
Peso molecolare: 183,161 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007098
CAS Number: 80866-88-2