Stampa…
2-Amino-5-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodoaniline
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 161 EUR
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,022 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14705905
CAS Number: 99968-80-6