3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Formylphenyl methyl sulphone
Formula:
C₈H₈O₃S Peso molecolare: 184.212 g/mol Punto di fusione: 88.7…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052329 CAS Number: 43114-43-8 |