Stampa…
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
OR400208-1G OR400208-5G
APOSOR400208-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400208-1G APOSOR400208-5G
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703052
CAS Number: 89978-56-3