3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₈Br₂ Punto di fusione: 58…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18204792 CAS Number: 51719-69-8 UN: 3261 ADR: 8,III |