2-Amino-4-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400203-1G
OR400203-250MG
OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA
163
EUR
APOSOR400203-1G
APOSOR400203-250MG
APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Formula:
C₆H₆INO Punto di fusione: 139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14705890 CAS Number: 99969-17-2 |