Stampa…
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-iodobenzene
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClI
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236727
CAS Number: 793695-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II