4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR400198-1G
OR400198-250MG
APOSOR400198-1GEA
199
EUR
APOSOR400198-1G
APOSOR400198-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Formula:
C₇H₆BrNO₃ Peso molecolare: 232,031 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12923347 CAS Number: 182500-28-3 |