Stampa…
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-5-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-5-methylbenzyl Alcohol
OR400195-1G OR400195-250MG OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA 118 EUR
APOSOR400195-1G APOSOR400195-250MG APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18204791
CAS Number: 648439-19-4