Stampa…
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400194-1G OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA 288 EUR
APOSOR400194-1G APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClIO
Peso molecolare: 268,479 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072886
CAS Number: 1035155-69-1