Stampa…
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 325 EUR
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,464 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024988
CAS Number: 256925-54-9