Stampa…
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400180-1G OR400180-250MG
APOSOR400180-1GEA 1140 EUR
APOSOR400180-1G APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392224
CAS Number: 51719-66-5