Stampa…
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 321 EUR
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20487652
CAS Number: 704-65-4
UN: 3265
ADR: 8,III