Stampa…
2-Chloro-6-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR400164-1G OR400164-5G
APOSOR400164-1GEA 96 EUR
APOSOR400164-1G APOSOR400164-5G
2-Chloro-6-methoxyaniline
2-Chloro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₈ClNO
Peso molecolare: 157,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14455911
CAS Number: 158966-62-2