Stampa…
3-Chloro-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxy-2-nitrobenzene
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 148 EUR
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14455916
CAS Number: 5472-99-1