Stampa…
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400161-1G OR400161-250MG OR400161-5G
APOSOR400161-1GEA 139 EUR
APOSOR400161-1G APOSOR400161-250MG APOSOR400161-5G
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆INO
Peso molecolare: 259,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18905184
CAS Number: 66195-38-8