Stampa…
3-Chloro-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 105 EUR
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,554 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703192
CAS Number: 17802-02-7